Merck
APOH57C9912C
Apollo Scientific Ltd
Alpha-methylene-gamma-valerolactone
Größe auswählen
1 G
CHF 101.60
Lieferanten-SKU: OR919340-1G
CHF 101.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 101.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR919340-1G
CHF 101.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-methyl-3-methylenedihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3
InChIKey
KYLUHLJIAMFYKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)