Merck
AOBH998D6250
AOBChem
2-chloro-4-ethylphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-2-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3
InChIKey
QNQRRCHRJHMSLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-ethylphenol-123735.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/123735.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)