Wichtige Dokumente
AOBH998D61E9
AOBChem
3-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-4-7(9(11)12)6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
SNANINYFIFMJBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-4-dimethylbenzoic-acid-125244.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/125244.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)