Merck
AOBH991061A1
AOBChem
methyl 4-chloro-2,5-dimethoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-chloro-2,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO4/c1-13-8-5-7(11)9(14-2)4-6(8)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
YTYWATXPBUQALK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-chloro-2-5-dimethoxybenzoate-87342.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)