Merck
AOBH99104101
AOBChem
4-Bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.9
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrIN2/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,1H3
InChIKey
CBDGEVUWTIOTOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole-78190.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78190.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)