Merck
AOBH9910297E
AOBChem
1-(4-Chloro-3,5-difluorophenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.58
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-chloro-3,5-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O/c1-4(12)5-2-6(10)8(9)7(11)3-5/h2-3H,1H3
InChIKey
RKJDTCARHAMWIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-4-chloro-3-5-difluorophenyl-ethanone-66636.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)