Merck
AOBH990FEF7F
AOBChem
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 368.64
Lieferanten-SKU: 33190-1G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 368.64
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 33190-1G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-5(13)6-2-3-8(14)7(4-6)9(10,11)12/h2-4,14H,1H3
InChIKey
HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-3-trifluoromethyl-acetophenone-33190.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)