Merck
AOBH98B84FEC
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.82
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-3-1-4(7(11,12)13)6(10)5(2-3)8(14)15/h1-2,14-15H
InChIKey
WRIJOUMGMHQBFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic-acid-21617.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21617.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)