Merck
AOBH97F1011A
AOBChem
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 404.15
1 G
CHF 541.33
Lieferanten-SKU: 44432-250MG
CHF 300.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 404.15
1 G
CHF 541.33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 44432-250MG
CHF 300.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-7-2-1-6(8(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
InChIKey
QYYROAZVVUGRER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-hydroxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/44432.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)