Merck
AOBH97F10107
AOBChem
2-Fluoro-4,5-dimethylphenylboronic acid, picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-fluoro-4,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO2/c1-9-7-11(12(16)8-10(9)2)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8H,1-6H3
InChIKey
MIEUCKKPTOQUFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-5-dimethylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/39423.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)