Wichtige Dokumente
AOBH97EBB4ED
AOBChem
5-Chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
About This Item
Iupac Name
5-chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2ClF2I/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChIKey
PPDYERFJZCTBDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/56943.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)