Merck
AOBH97EBB0B2
AOBChem
2-Cyclopropyl-6-fluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-8-3-1-2-7(10-8)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChIKey
KQXKPVZKWPSUPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-cyclopropyl-6-fluoropyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52753.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)