Wichtige Dokumente
AOBH97EBAA49
AOBChem
4-Ethoxy-2-methylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-ethoxy-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-9(10(11)12)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
NPJNAEZUNKBQET-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49646.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)