Wichtige Dokumente
AOBH961DC56F
AOBChem
methyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 49137-250MG
CHF 279.23
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 49137-250MG
CHF 279.23
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-12-9(11)6-3-7(10)5-8(4-6)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
IGRREENPYUIZEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49137.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)