Wichtige Dokumente
AOBH961DC523
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 52245-250MG
CHF 137.16
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 52245-250MG
CHF 137.16
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H15BrClNO/c14-9-6-7-11(12(15)8-9)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2,(H,16,17)
InChIKey
IWEPRHGMDDWNAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52245.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)