Wichtige Dokumente
AOBH961DC065
AOBChem
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-8-4-3-7(11)6(5-12)9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
GKVNDNHLQKLGRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16280.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)