Merck
AOBH961DC01E
AOBChem
3,5-Difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 630.73
500 MG
CHF 875.68
1 G
CHF 1’201.47
Lieferanten-SKU: 36820-250MG
CHF 630.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 630.73
500 MG
CHF 875.68
1 G
CHF 1’201.47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36820-250MG
CHF 630.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O2Si/c1-15(2,3)9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
SNBAEPWHSSSMCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-trimethylsilyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36820.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)