Merck
AOBH961DBFC6
AOBChem
2-Ethoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.98
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-ethoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BF3O4/c1-2-16-8-5-6(17-9(11,12)13)3-4-7(8)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3
InChIKey
NNNPPAHNTNNTRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31737.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)