Merck
AOBH961DBEBE
AOBChem
2-borono-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Molekulargewicht:
186
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-borono-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7BO4S/c1-3-2-12-5(7(10)11)4(3)6(8)9/h2,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
HEFBPCSDPFNVOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-borono-4-methylthiophene-3-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34542.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)