Merck
AOBH961DBEA3
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 137.16
500 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 214.32
5 G
CHF 613.59
10 G
CHF 1’000.61
Lieferanten-SKU: 17631-250MG
CHF 137.16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 137.16
500 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 214.32
5 G
CHF 613.59
10 G
CHF 1’000.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 17631-250MG
CHF 137.16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-9-4-3-8(12)7(5-13)10(9)11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
OHIKSLIDZBTJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17631.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)