Merck
AOBH9455122B
AOBChem
2-Fluoro-3-methyl-4-(trifluoromethylphenyl)boronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
221.95
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-fluoro-3-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF4O2/c1-4-5(8(11,12)13)2-3-6(7(4)10)9(14)15/h2-3,14-15H,1H3
InChIKey
RBQJONRURNVPQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methyl-4-trifluoromethylphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47453.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)