Merck
AOBH94551224
AOBChem
4,6-Dibromo-2-chloro-3-fluorophenol
Größe auswählen
1 G
CHF 166.55
5 G
CHF 444.57
Lieferanten-SKU: 47289-1G
CHF 166.55
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 166.55
5 G
CHF 444.57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 47289-1G
CHF 166.55
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dibromo-2-chloro-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClFO/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,11H
InChIKey
ZLTPWXDTSLPSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-6-dibromo-2-chloro-3-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47289.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)