Wichtige Dokumente
AOBH94551222
AOBChem
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrClFO2/c1-11(2,3)16-10(15)7-4-6(12)5-8(13)9(7)14/h4-5H,1-3H3
InChIKey
QALIEJRDTWHIMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47258.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)