Merck
AOBH9455119F
AOBChem
5-Bromo-N-isopropylpicolimide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-N-isopropyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-6(2)12-9(13)8-4-3-7(10)5-11-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
OQBRIMFEDJWHMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-isopropylpicolimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46656.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)