Merck
AOBH945510C4
AOBChem
3,5-Difluoro-4-isobutoxyphenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-isobutoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BF2O3/c1-6(2)5-16-10-8(12)3-7(11(14)15)4-9(10)13/h3-4,6,14-15H,5H2,1-2H3
InChIKey
WOGNDMLESCLXOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-isobutoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40258.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)