Merck
AOBH9455104C
AOBChem
4-Butoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-butoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-4-5-6-15-13-10(2)7-12(9-14)8-11(13)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RLUUILGVOIBFJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-3-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38203.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)