Wichtige Dokumente
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 35615-250MG
CHF 391.91
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 35615-250MG
CHF 391.91
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)