Merck
AOBH94550FAF
AOBChem
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate
Größe auswählen
250 MG
CHF 335.57
500 MG
CHF 453.14
1 G
CHF 611.14
Lieferanten-SKU: 35431-250MG
CHF 335.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 335.57
500 MG
CHF 453.14
1 G
CHF 611.14
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.52
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35431-250MG
CHF 335.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(9(12)13-2)8(11)7(10)4-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AEUMBVBWQDVRKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35431.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)