Wichtige Dokumente
AOBH94550E5A
AOBChem
3-Bromo-4-(methoxymethyl)thiophene
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-2-5-3-9-4-6(5)7/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
AJNICXFDRBGAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46163.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)