Wichtige Dokumente
AOBH7BADE73A
AOBChem
6-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 38194-500MG
CHF 132.26
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 38194-500MG
CHF 132.26
Iupac Name
6-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-8-6-7-9(2)14(8)11-5-3-4-10(12)13-11/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)
InChIKey
FPGMVNIXMPMXMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38194.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)