Merck
AOBH7BADE6FF
AOBChem
3,5-Dimethyl-4-propoxybenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 237.59
500 MG
CHF 313.52
1 G
CHF 415.18
5 G
CHF 1’328.84
Lieferanten-SKU: 38004-250MG
CHF 237.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 237.59
500 MG
CHF 313.52
1 G
CHF 415.18
5 G
CHF 1’328.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38004-250MG
CHF 237.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-4-5-15-11-8(2)6-10(12(13)14)7-9(11)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
WLNUWNUAPJNPSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dimethyl-4-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38004.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)