Merck
AOBH7BADE6D1
AOBChem
3-Bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 248.61
500 MG
CHF 330.67
1 G
CHF 438.45
5 G
CHF 1’413.35
Lieferanten-SKU: 37281-250MG
CHF 248.61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 248.61
500 MG
CHF 330.67
1 G
CHF 438.45
5 G
CHF 1’413.35
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37281-250MG
CHF 248.61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-15)13(12(14)6-10)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
InChIKey
ZEWVUVOYPAPPDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37281.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)