Merck
AOBH7BADE69F
AOBChem
4-Bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Größe auswählen
250 MG
CHF 175.13
500 MG
CHF 224.12
1 G
CHF 290.25
Lieferanten-SKU: 37641-250MG
CHF 175.13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 175.13
500 MG
CHF 224.12
1 G
CHF 290.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37641-250MG
CHF 175.13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFIN2/c8-4-1-3(9)2-5-6(4)7(10)12-11-5/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
UFBMFTQJQXKQLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37641.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)