Merck
AOBH7BADE5EF
AOBChem
(2-Fluoro-3-(methylthio)pyridin-4-yl)boronic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 176.35
500 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 292.70
Lieferanten-SKU: 37306-250MG
CHF 176.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 176.35
500 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 292.70
About This Item
Molekulargewicht:
187
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37306-250MG
CHF 176.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO2S/c1-12-5-4(7(10)11)2-3-9-6(5)8/h2-3,10-11H,1H3
InChIKey
MBKQRLWNNTVVMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-pyridin-4-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37306.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)