Merck
AOBH7BADE098
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.92
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChIKey
DURJZVCWXPIRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36817.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)