Merck
AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Größe auswählen
250 MG
CHF 132.26
500 MG
CHF 155.53
1 G
CHF 193.50
Lieferanten-SKU: 36581-250MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 132.26
500 MG
CHF 155.53
1 G
CHF 193.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36581-250MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
InChIKey
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)