Merck
AOBH7BADDB78
AOBChem
2,3-Difluoro-1,4-dimethoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-difluoro-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-11-5-3-4-6(12-2)8(10)7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChIKey
WLCXXDDOQPRUGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-1-4-dimethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35162.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)