Wichtige Dokumente
AOBH7BADDAF9
AOBChem
6-Bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8-5(4-11)6(9)2-3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChIKey
ZZDUUVGGVMYAIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31261.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)