Wichtige Dokumente
AOBH7BADDAB9
AOBChem
2-Chloro-1-methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-4-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H9ClOS/c1-10-8-4-3-6(11-2)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
YOTIXGYBXYHPSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25393.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)