Merck
AOBH7BADD9FD
AOBChem
Butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Größe auswählen
250 MG
CHF 342.92
500 MG
CHF 464.17
1 G
CHF 627.06
Lieferanten-SKU: 36133-250MG
CHF 342.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 342.92
500 MG
CHF 464.17
1 G
CHF 627.06
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36133-250MG
CHF 342.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO2/c1-2-3-6-15-10(14)7-4-5-13-9(12)8(7)11/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChIKey
KKWNPBCUEJVATA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/butyl-3-bromo-2-chloroisonicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36133.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)