Merck
AOBH3CD9F432
AOBChem
5-(2,6-dichlorophenyl)oxazole
Größe auswählen
250 MG
CHF 159.20
500 MG
CHF 202.07
1 G
CHF 259.63
Lieferanten-SKU: 35974-250MG
CHF 159.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 159.20
500 MG
CHF 202.07
1 G
CHF 259.63
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35974-250MG
CHF 159.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(2,6-dichlorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)8-4-12-5-13-8/h1-5H
InChIKey
BDQNHDQAKZXKTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-6-dichlorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35974.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)