Merck
AOBH3CD9F21E
AOBChem
1-(2-(Methoxymethyl)phenyl)ethanone
Größe auswählen
250 MG
CHF 241.26
500 MG
CHF 319.65
1 G
CHF 423.75
5 G
CHF 1’363.13
Lieferanten-SKU: 35747-250MG
CHF 241.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 241.26
500 MG
CHF 319.65
1 G
CHF 423.75
5 G
CHF 1’363.13
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35747-250MG
CHF 241.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10-6-4-3-5-9(10)7-12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
UUMBVASJMYOOFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-methoxymethyl-phenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35747.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)