Merck
AOBH3CD9F0E9
AOBChem
5-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-8-2-6(9-4-15-5-16-9)1-7(3-8)10(12,13)14/h1-5H
InChIKey
IYNGKWNMFMFXJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26600.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)