Wichtige Dokumente
AOBH30376774
AOBChem
3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)benzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-12-5-11(6-14-7-12)10-3-1-2-9(4-10)8-15/h1-8H
InChIKey
LCOFARWUKWNXNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-pyridin-3-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35125.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)