Merck
AOBH303766CA
AOBChem
Methyl 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4/c1-13-7-5-4-6(11)9(14-2)8(7)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
IYVSXIFYVRNTDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-6-dimethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32297.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)