Wichtige Dokumente
AOBH042EEA95
AOBChem
2,4-Dichloro-3-fluorobenzyl alcohol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(2,4-dichloro-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Cl2FO/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2,11H,3H2
InChIKey
BDSYJYVILTXLQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-3-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33884.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)