Wichtige Dokumente
AOBH03C54D2B
AOBChem
2-Isopropoxy-4-methylphenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 33749-250MG
CHF 363.74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 33749-250MG
CHF 363.74
Iupac Name
2-isopropoxy-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7(2)12-10-6-8(3)4-5-9(10)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
MABVCKMLSRQJQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33749.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)