Wichtige Dokumente
AOBH03B6AB53
AOBChem
2-Bromo-3-fluorophenylboronic acid picol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2-bromo-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H15BBrFO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-6-5-7-9(15)10(8)14/h5-7H,1-4H3
InChIKey
DGWCKYQMEKAXPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29089.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)