Merck
AOBH03B6AB35
AOBChem
4-Chloro-3-fluoro-2-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-chloro-3-fluoro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BClFO2/c1-8-9(6-7-10(15)11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
InChIKey
KWQJXNOFOWBSDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-fluoro-2-methylphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33822.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)