Merck
AOB947289138
AOBChem
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H17BF6O3/c1-12(2)13(3,4)25-16(24-12)11-9(15(20,21)22)6-8(14(17,18)19)7-10(11)23-5/h6-7H,1-5H3
InChIKey
GEXCNGRGMUVGHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-4-6-bis-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33254.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)